Få mere at vide
(Z)-9-Hexadecenal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-9-Hexadecenal |
| CAS | 56219-04-6 |
| Molekylær formel | C16 H30 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 9-Hexadecenal, (Z)-, Palmitolealdehyde (6CI), (9Z)-9-Hexadecenal, (Z)-9-Hexadecenal, cis-9-Hexadecenal |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h7-8,16H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7- |
| SMIL | CCCCCC\C=C/CCCCCCCC=O |
| IUPAC navn | (Z)-hexadec-9-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.41 |
| Formel vægt | 238.2297 |