Få mere at vide
(Z)-9-Fluoro-11beta,20-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,17(20)-triene-3,21-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 18081400
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18081400 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0213.110025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(Z)-9-Fluoro-11beta,20-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,17(20)-triene-3,21-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-Dexamethasone-delta17,20 21-aldehyde
CAS 1174035-75-6
Analyt- eller komponentnavne (Z)-Dexamethasone-delta17,20 21-aldehyde
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H27 F O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (11β,16α,17Z)-9-Fluoro-11,20-dihydroxy-16-methyl-3-oxo-pregna-1,4,17(20)-trien-21-al, (Z)-9-Fluoro-11β,20-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,17(20)-triene-3,21-dione
InChI formel InChI=1S/C22H27FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,11-12,15-16,18,26-27H,4-5,8,10H2,1-3H3/b19-17-/t12-,15+,16+,18+,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)/C/1=C(\O)/C=O
IUPAC navn (2Z)-2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-2-hydroxyacetaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 374.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 374.1893 g/mol