Få mere at vide
SI Analytics™ Z 890 Universal Papir Printer
Artikelnummer. 10384863 Shop alle SI Analytics produkter
:
LengthMetricOverall: 245mm
Artikelnummer. 10384863
Brand: SI Analytics™ 285203700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Z 890 Universal Paper Printer udskriver nemt dokumenter uden behov for printerspecifikt papir.
  • Star SP-712 (9 Pin Serial Impact Dot Matrix Printer)
  • Nem ilægning af papir
  • Seriel grænseflade
  • Overordnede mål: 245 x 160 x 152 mm
  • Strømforsyning integreret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 245 mm
Bredde (metrisk) 160 mm
Produkttype Universal papirprinter
Mængde 1 stk.