Få mere at vide
(Z)-4-Hydroxytamoxifen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17740659 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17740659 100 mg
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17740659 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469501000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-4-Hydroxytamoxifen
CAS 68047-06-3
Mængde 100 mg
Smeltepunkt 137 °C til 143 °C
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C26H29N02
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid til Næsten-hvid
Renhed ≥98,5 %