Få mere at vide
STEMCELL Technologies (Z)-4-Hydroxytamoxifen
Beskrivelse
- (Z)-4-Hydroxytamoxifen is a cell-permeable selective estrogen receptor modulator (SERM) that binds to estrogen receptors (ER) and estrogen-related receptors (ERR) with both estrogenic and anti-estrogenic effects (Poulin et al.)
- Suppresses tumor growth in breast cancer cells (Freiss et al.; Osborne et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 68047-06-3 |
| Synonym | trans-4-Hydroxytamoxifen; 4-OH-TAM; ICI 79280 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C26H29NO2 |
| Renhed | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?