Få mere at vide
(Z)-4-Hydroxy Tamoxifen O-beta-D-Glucuronid (~90%), TRC
Artikelnummer. 30135115
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30135115 25 mg -
30007367 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135115 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95476525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128255-45-8
Molekylær formel C32H37NO8
Molekylvægt (g/mol) 563.64
Synonym 4-[(1Z)-1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, (Z)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
IUPAC navn (2S,3S,6S)-6-[4-[(Z)-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL O[C@@H](C(O)C1O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC=C(/C(C3=CC=C(OCCN(C)C)C=C3)=C(C4=CC=CC=C4)/CC)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-4-Hydroxy Tamoxifen O-beta-D-Glucuronide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C32H37NO8/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(15-11-21)39-19-18-33(2)3)22-12-16-24(17-13-22)40-32-29(36)27(34)28(35)30(41-32)31(37)38/h5-17,27-30,32,34-36H,4,18-19H2,1-3H3,(H,37,38)/b26-25-/t27?,28-,29?,30-,32+/m0/s1
Formel vægt 563.2519