Få mere at vide
(Z)-4-Hydroxy Tamoxifen-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy Tamoxifen (ethyl)-d5 |
| CAS | 164365-20-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C26 2H5 H24 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-/i1D3,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C(=C(/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-[(Z)-3,3,4,4,4-pentadeuterio-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.54 |
| Formel vægt | 392.2512 |
| Vis mere |