missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Z)-4-Chloro-2-((2-methoxy-2-oxoethoxy)imino)-3-oxobutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-4-Chloro-2-((2-methoxy-2-oxoethoxy)imino)-3-oxobutanoic Acid |
| CAS | 84080-70-6 |
| Molekylær formel | C7H8ClNO6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Cefixime Impurity 15 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO6/c1-14-5(11)3-15-9-6(7(12)13)4(10)2-8/h2-3H2,1H3,(H,12,13)/b9-6- |
| SMIL | COC(=O)CO\N=C(/C(=O)O)\C(=O)CCl |
| IUPAC navn | (2Z)-4-chloro-2-(2-methoxy-2-oxoethoxy)imino-3-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.59 |
| Formel vægt | 237.004 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?