Få mere at vide
Z-321, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490158
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490158 5 mg
16477698 10 mg
16401779 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16490158 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19123
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Z-321 is a prolylendopeptidase (PEP) inhibitor.
Z-321 is a prolylendopeptidase (PEP) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Z-321
CAS 130849-58-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H24N2O2S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (725.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H]1N(C(CC2CC3=C(C=CC=C3)C2)=O)CSC1)N4CCCC4
Molekylvægt (g/mol) 344.47
Formel vægt 344.47
Procent renhed 99.55%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation