Få mere at vide
(Z)-3-hydroxy-9-oktadecensyre, TRC
Artikelnummer. 30407848
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30407848 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30407848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94672010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-3-Hydroxy-9-octadecenoic Acid
CAS 103451-17-8
Molekylær formel C18H34O3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(19)16-18(20)21/h9-10,17,19H,2-8,11-16H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCC(O)CC(=O)O
IUPAC navn (Z)-3-hydroxyoctadec-9-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 298.46
Formel vægt 298.2508