Få mere at vide
(Z)-3-hydroxy-9-oktadecensyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-3-Hydroxy-9-octadecenoic Acid |
| CAS | 103451-17-8 |
| Molekylær formel | C18H34O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(19)16-18(20)21/h9-10,17,19H,2-8,11-16H2,1H3,(H,20,21)/b10-9- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCC(O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-3-hydroxyoctadec-9-enosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.46 |
| Formel vægt | 298.2508 |