Få mere at vide
(Z)-3-Amino-2-methyl-2-butenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-3-Amino-2-methyl-2-butenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 54393-21-4 |
| Molekylær formel | C7H13NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2Z)-3-Amino-2-methyl-2-butenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h4,8H2,1-3H3/b6-5- |
| SMIL | CCOC(=O)\C(=C(\C)/N)\C |
| IUPAC navn | ethyl (Z)-3-amino-2-methylbut-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vægt | 143.0946 |