Få mere at vide
(Z)-3-[2-(Carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-yliden]-N,N-dimethylpropan-1-aminoxid (Olopatadin N-oxid), Mikromol™
Artikelnummer. 18090190
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18090190 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090190 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1261.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(Z)-3-[2-(Carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-yliden]-N,N-dimethylpropan-1-aminoxid (Olopatadin N-oxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
CAS 173174-07-7
Analyt- eller komponentnavne (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C21 H23 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (Z)-3-{2-(carboxymethyl)dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene}-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide, Olopatadine N-Oxide, Olopatadine Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
SMIL C[N+](C)([O-])CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
IUPAC navn (3Z)-3-[2-(carboxymethyl)-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden]-N,N-dimethylpropan-1-aminoxid
Molekylvægt (g/mol) 353.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 353,1627 g/mol