missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Z)-2-(Trityloxyimino)-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-2-(Trityloxyimino)-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]acetic Acid |
| CAS | 68786-47-0 |
| Molekylær formel | C43 H33 N3 O3 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (Z)-alpha-[(Triphenylmethoxy)imino]-2-[(triphenylmethyl)amino]-4-thiazoleacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C43H33N3O3S/c47-40(48)39(46-49-43(35-25-13-4-14-26-35,36-27-15-5-16-28-36)37-29-17-6-18-30-37)38-31-50-41(44-38)45-42(32-19-7-1-8-20-32,33-21-9-2-10-22-33)34-23-11-3-12-24-34/h1-31H,(H,44,45)(H,47,48)/b46-39- |
| SMIL | OC(=O)\C(=N/OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)\c4csc(NC(c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7)n4 |
| IUPAC navn | (2Z)-2-[2-(tritylamino)-1,3-thiazol-4-yl]-2-trityloxyiminoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 671.805 |
| Formel vægt | 671.224 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?