Få mere at vide
(Z)-2-Propylpent-3-enoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-2-Propylpent-3-enoic Acid |
| CAS | 90830-42-5 |
| Molekylær formel | C8 H14 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,9,10)/b5-3- |
| SMIL | CCCC(\C=C/C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-2-propylpent-3-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.196 |
| Formel vægt | 142.099 |