Få mere at vide
(Z)-2-Phenylbut-2-enyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Mikromol™
Beskrivelse
(Z)-2-Phenylbut-2-enyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-2-Phenylbut-2-enyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| Analyt- eller komponentnavne | (Z)-2-Phenylbut-2-enyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H22 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (Z)-2-Phenylbut-2-enyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O5/c1-5-14(15-9-7-6-8-10-15)13-25-20(21)16-11-17(22-2)19(24-4)18(12-16)23-3/h5-12H,13H2,1-4H3/b14-5+ |
| SMIL | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)OC\C(=C/C)\c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [(Z)-2-phenylbut-2-enyl] 3,4,5-trimethoxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.39 |
| Vis mere |