Få mere at vide
(Z)-2-Nonen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-2-Nonen-1-ol |
| CAS | 41453-56-9 |
| Molekylær formel | C9H18O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (Z)-2-Nonenyl alcohol, cis-2-Nonen-1-ol, (2Z)-2-Nonen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7- |
| SMIL | CCCCCC\C=C/CO |
| IUPAC navn | (Z)-non-2-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.24 |
| Formel vægt | 142.1358 |