Få mere at vide
(Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxobutanoic Acid-d3 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxobutanoic Acid-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1331636-65-7 |
| Molekylær formel | C6H6D3NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Methyl (Z)-2-Methoxyimino-3-oxobutanoate-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO4/c1-4(8)5(7-11-3)6(9)10-2/h1-3H3/b7-5-/i3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])O\N=C(\C(=O)C)/C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (2Z)-3-oxo-2-(trideuteriomethoxyimino)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.16 |
| Formel vægt | 162.072 |