Få mere at vide
(Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid |
| CAS | 77361-12-7 |
| Molekylær formel | C5H7NO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | syn-2-(Methoxyimino)-3-oxobutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO4/c1-3(7)4(5(8)9)6-10-2/h1-2H3,(H,8,9)/b6-4- |
| SMIL | CO\N=C(\C(=O)C)/C(=O)O |
| IUPAC navn | (2Z)-2-methoxyimino-3-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.11 |
| Formel vægt | 145.0375 |