missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 66340-86-1 |
| Molekylær formel | C7H11NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2Z)-2-(Methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl syn-2-Methoxyiminoacetoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO4/c1-4-12-7(10)6(5(2)9)8-11-3/h4H2,1-3H3/b8-6- |
| SMIL | CC(/C(C(OCC)=O)=N/OC)=O |
| IUPAC navn | ethyl (2Z)-2-methoxyimino-3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.17 |
| Formel vægt | 173.0688 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?