Få mere at vide
(Z)-2-Methoxyimino-2-furanacetic Acid Ammonium Salt, TRC
Artikelnummer. 30478779
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30478779 5 g
1 options
Artikelnummer. 30478779 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2623755G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-2-Methoxyimino-2-furanacetic acid ammonium salt
CAS 97148-39-5
Molekylær formel C7 H6 N O4 . H4 N
Mængde 5 g
Synonym 2-Furanacetic acid, α-(methoxyimino)-, ammonium salt (1:1), (αZ)-, 2-Furanacetic acid, α-(methoxyimino)-, ammonium salt, (Z)-, 2-Furanacetic acid, α-(methoxyimino)-, ammonium salt, (αZ)- (9CI), Ammonium (Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetate, Cefuroxime sodium related, 640-ammonium salt, 750-acid (anti isomer), 736-acid (furyl glyoxylic acid), 2-furoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4.H3N/c1-11-8-6(7(9)10)5-3-2-4-12-5;/h2-4H,1H3,(H,9,10);1H3/b8-6-;
SMIL [NH4+].CO\N=C(/C(=O)[O-])\c1occc1
IUPAC navn azanium;(2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetate
Molekylvægt (g/mol) 186.17
Formel vægt 186.0641