Få mere at vide
(Z)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetic Acid |
| CAS | 39684-61-2 |
| Molekylær formel | C7 H7 N O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (Z)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid, 2-Furanacetic acid','α-(methoxyimino)-','(αZ)-, 2-Furanacetic acid','α-(methoxyimino)-','(Z)-, (αZ)-α-(Methoxyimino)-2-furanacetic acid, (Z)-2-(2-Furyl)-2-methoxyiminoacetic acid, syn-2-Furyl-2-methoxyiminoacetic acid, (2Z)-2-(2-Furyl)-2-methoxyiminoacetic Acid, (Z)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid, (Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4/c1-11-8-6(7(9)10)5-3-2-4-12-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)/b8-6- |
| SMIL | CO\N=C(/C(=O)O)\c1occc1 |
| IUPAC navn | (2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.135 |
| Formel vægt | 169.038 |