missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30452165
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452165 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ701733500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetic Acid
CAS 39684-61-2
Molekylær formel C7 H7 N O4
Mængde 500 mg
Synonym (Z)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid, 2-Furanacetic acid','α-(methoxyimino)-','(αZ)-, 2-Furanacetic acid','α-(methoxyimino)-','(Z)-, (αZ)-α-(Methoxyimino)-2-furanacetic acid, (Z)-2-(2-Furyl)-2-methoxyiminoacetic acid, syn-2-Furyl-2-methoxyiminoacetic acid, (2Z)-2-(2-Furyl)-2-methoxyiminoacetic Acid, (Z)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid, (Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4/c1-11-8-6(7(9)10)5-3-2-4-12-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)/b8-6-
SMIL CO\N=C(/C(=O)O)\c1occc1
IUPAC navn (2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 169.135
Formel vægt 169.038
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.