Få mere at vide
Z-2-Fluoro-3-(3-pyridyl)acrylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Z-2-Fluoro-3-(3-pyridyl)acrylic Acid |
| CAS | 359435-42-0 |
| Molekylær formel | C8 H6 F N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6FNO2/c9-7(8(11)12)4-6-2-1-3-10-5-6/h1-5H,(H,11,12)/b7-4- |
| SMIL | OC(=O)\C(=C\c1cccnc1)\F |
| IUPAC navn | (Z)-2-fluoro-3-pyridin-3-ylprop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.14 |
| Formel vægt | 167.0383 |