Få mere at vide
(Z)-2-Chloropropane-1,3-diyl Dioleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-2-Chloropropane-1,3-diyl Dioleate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H71ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18- |
| Formel vægt | 638.5041 |