missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-2-Chloropropane-1,3-diyl Dioleate, TRC

Artikelnummer. 17972435
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972435 25 mg
17991785 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17972435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38030525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1639207-42-3
Molekylær formel C39 H71 Cl O4
Molekylvægt (g/mol) 639.43
IUPAC navn [2-chloro-3-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy-propyl] (Z)-octadec-9-enoate
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(Cl)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-2-Chloropropane-1,3-diyl Dioleate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C39H71ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
Formel vægt 638.5041
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.