Få mere at vide
(Z)-(2,4-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Oxime, Mikromol™
Beskrivelse
(Z)-(2,4-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Oxime
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-(2,4-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Oxime |
| CAS | 691007-05-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (Z)-(2,4-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Oxime |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H14 F2 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methanone, (2,4-difluorophenyl)-4-piperidinyl-, oxime, (1Z)-, (Z)-(2,4-Difluorophenyl)-4-piperidinylmethanone oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14F2N2O/c13-9-1-2-10(11(14)7-9)12(16-17)8-3-5-15-6-4-8/h1-2,7-8,15,17H,3-6H2/b16-12- |
| SMIL | O\N=C(\C1CCNCC1)/c2ccc(F)cc2F |
| IUPAC navn | (NZ)-N-[(2,4-difluorophenyl)-piperidin-4-ylmethylidene]hydroxylamine |
| Vis mere |