Få mere at vide
(Z)-(2,4-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Oxime, Mikromol™
Artikelnummer. 30050569
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050569 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050569 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.280025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(Z)-(2,4-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Oxime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-(2,4-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Oxime
CAS 691007-05-3
Analyt- eller komponentnavne (Z)-(2,4-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Oxime
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 F2 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methanone, (2,4-difluorophenyl)-4-piperidinyl-, oxime, (1Z)-, (Z)-(2,4-Difluorophenyl)-4-piperidinylmethanone oxime
InChI formel InChI=1S/C12H14F2N2O/c13-9-1-2-10(11(14)7-9)12(16-17)8-3-5-15-6-4-8/h1-2,7-8,15,17H,3-6H2/b16-12-
SMIL O\N=C(\C1CCNCC1)/c2ccc(F)cc2F
IUPAC navn (NZ)-N-[(2,4-difluorophenyl)-piperidin-4-ylmethylidene]hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 240.2492
Mængde 25 mg
Formel vægt 240.1074 g/mol