missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Z)-2-[4-[[4-(1-Piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-butenyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione Maleate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-2-(4-((4-(1-Piperidinylmethyl)-2-pyridinyl)oxy)-2-butenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione Maleate |
| CAS | 146447-26-9 |
| Molekylær formel | C27H29N3O7 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-[(2Z)-4-[[4-(1-Piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-buten-1-yl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (2Z)-2-Butenedioate, (Z)-2-[4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-butenyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (Z)-2-Butenedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25N3O3.C4H4O4/c27-22-19-8-2-3-9-20(19)23(28)26(22)14-6-7-15-29-21-16-18(10-11-24-21)17-25-12-4-1-5-13-25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6-11,16H,1,4-5,12-15,17H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b7-6-;2-1- |
| SMIL | OC(=O)\C=C/C(=O)O.O=C1N(C\C=C/COc2cc(CN3CCCCC3)ccn2)C(=O)c4ccccc14 |
| IUPAC navn | (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(Z)-4-[4-(piperidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl]oxybut-2-enyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 507.54 |
| Formel vægt | 507.2006 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?