missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-2-[4-[[4-(1-Piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-butenyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione Maleate, TRC

Artikelnummer. 30422281
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422281 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP48246025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-2-(4-((4-(1-Piperidinylmethyl)-2-pyridinyl)oxy)-2-butenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione Maleate
CAS 146447-26-9
Molekylær formel C27H29N3O7
Mængde 25 g
Synonym 2-[(2Z)-4-[[4-(1-Piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-buten-1-yl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (2Z)-2-Butenedioate, (Z)-2-[4-[[4-(1-piperidinylmethyl)-2-pyridinyl]oxy]-2-butenyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (Z)-2-Butenedioate
InChI formel InChI=1S/C23H25N3O3.C4H4O4/c27-22-19-8-2-3-9-20(19)23(28)26(22)14-6-7-15-29-21-16-18(10-11-24-21)17-25-12-4-1-5-13-25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6-11,16H,1,4-5,12-15,17H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b7-6-;2-1-
SMIL OC(=O)\C=C/C(=O)O.O=C1N(C\C=C/COc2cc(CN3CCCCC3)ccn2)C(=O)c4ccccc14
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(Z)-4-[4-(piperidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl]oxybut-2-enyl]isoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 507.54
Formel vægt 507.2006
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.