missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonylmethoxyimino)acetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30327987
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30327987 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30327987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6303552MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonylmethoxyimino)acetic Acid
CAS 74440-02-1
Molekylær formel C11H15N3O5S
Mængde 2 mg
Synonym (alphaZ)-2-Amino-alpha-[[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethoxy]imino]-4-thiazoleacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H15N3O5S/c1-11(2,3)19-7(15)4-18-14-8(9(16)17)6-5-20-10(12)13-6/h5H,4H2,1-3H3,(H2,12,13)(H,16,17)/b14-8-
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CO\N=C(/C(=O)O)\c1csc(N)n1
IUPAC navn (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethoxy]iminoacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 301.32
Formel vægt 301.0732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.