Få mere at vide
(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonylmethoxyimino)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonylmethoxyimino)acetic Acid |
| CAS | 74440-02-1 |
| Molekylær formel | C11H15N3O5S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (alphaZ)-2-Amino-alpha-[[2-(1,1-dimethylethoxy)-2-oxoethoxy]imino]-4-thiazoleacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O5S/c1-11(2,3)19-7(15)4-18-14-8(9(16)17)6-5-20-10(12)13-6/h5H,4H2,1-3H3,(H2,12,13)(H,16,17)/b14-8- |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CO\N=C(/C(=O)O)\c1csc(N)n1 |
| IUPAC navn | (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethoxy]iminoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.32 |
| Formel vægt | 301.0732 |