missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetic Acid |
| CAS | 66338-96-3 |
| Molekylær formel | C5H5N3O3S10 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (Z)-2-Amino-alpha-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O3S/c6-5-7-2(1-12-5)3(8-11)4(9)10/h1,11H,(H2,6,7)(H,9,10)/b8-3- |
| SMIL | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)O |
| IUPAC navn | (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.18 |
| Formel vægt | 187.0052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?