Få mere at vide
(Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethyliden)amino)oxy)-2-methylpropansyre, TRC
Artikelnummer. 30348168
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348168 10 mg
30344483 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30348168 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA73344510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid
CAS 2519572-35-9
Analyt- eller komponentnavne (Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11H16N4O8S2
InChI formel InChI=1S/C11H16N4O8S2/c1-11(2,9(18)19)23-15-7(5-4-24-10(12)14-5)8(17)13-3-6(16)25(20,21)22/h4,6,16H,3H2,1-2H3,(H2,12,14)(H,13,17)(H,18,19)(H,20,21,22)/b15-7-
Løsningstype Fedt
SMIL NC1=NC(/C(C(NCC(O)S(=O)(O)=O)=O)=N/OC(C)(C)C(O)=O)=CS1
IUPAC navn (Z)-2-(((1-(2-aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethyliden)amino)oxy)-2-methylpropansyre
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 396.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 396.04