missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethyliden)amino)oxy)-2-methylpropansyre, TRC

Artikelnummer. 30344483
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344483 1 mg
30348168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7334451MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid
CAS 2519572-35-9
Analyt- eller komponentnavne (Z)-2-(((1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11H16N4O8S2
InChI formel InChI=1S/C11H16N4O8S2/c1-11(2,9(18)19)23-15-7(5-4-24-10(12)14-5)8(17)13-3-6(16)25(20,21)22/h4,6,16H,3H2,1-2H3,(H2,12,14)(H,13,17)(H,18,19)(H,20,21,22)/b15-7-
Løsningstype Neat
SMIL NC1=NC(/C(C(NCC(O)S(=O)(O)=O)=O)=N/OC(C)(C)C(O)=O)=CS1
IUPAC navn (Z)-2-(((1-(2-aminothiazol-4-yl)-2-((2-hydroxy-2-sulfoethyl)amino)-2-oxoethyliden)amino)oxy)-2-methylpropansyre
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 396.4
Mængde 1 mg
Formel vægt 396.04
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.