Få mere at vide
(Z)-13-Octadecenal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-13-Octadecenal |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h5-6,18H,2-4,7-17H2,1H3/b6-5- |
| Formel vægt | 266.261 |