missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(Z)-13-Octadecen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-13-Octadecen-1-ol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h5-6,19H,2-4,7-18H2,1H3/b6-5- |
| Formel vægt | 268.2766 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?