missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-13-Octadecen-1-ol, TRC

Artikelnummer. 30178954
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30178954 25 mg
30179671 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30178954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23554025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 69820-27-5
Molekylær formel C18 H36 O
Molekylvægt (g/mol) 268.48
Synonym (13Z)-Octadecen-1-ol, cis-13-Octadecenol;
IUPAC navn (Z)-octadec-13-en-1-ol
SMIL CCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-13-Octadecen-1-ol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h5-6,19H,2-4,7-18H2,1H3/b6-5-
Formel vægt 268.2766
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.