Få mere at vide
Z-12-Pentacosene (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Z-12-Pentacosene |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h23,25H,3-22,24H2,1-2H3/b25-23- |
| Formel vægt | 350.3913 |