Få mere at vide
(Z)-11-Tetradecenyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate |
| CAS | 20711-10-8 |
| Molekylær formel | C16 H30 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 11-Tetradecen-1-ol, acetate, (11Z)- (9CI), 11-Tetradecen-1-ol, acetate, (Z)- (8CI), (Z)-11-Tetradecen-1-ol acetate, (Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate, (Z)-11-Tetradecenyl acetate, 11-cis-Tetradecen-1-yl acetate, Hamaki-con, Z 11-14Ac, cis-11-Tetradecen-1-ol acetate, cis-11-Tetradecen-1-yl acetate, cis-11-Tetradecenyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h4-5H,3,6-15H2,1-2H3/b5-4- |
| SMIL | CC\C=C/CCCCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC navn | [(Z)-tetradec-11-enyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.41 |
| Formel vægt | 254.2246 |