Learn More
(Z)-11-Octadecen-1-ol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-11-Octadecen-1-ol |
| CAS | 62972-93-4 |
| Molekylær formel | C18 H36 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (Z)-11-Octadecen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h7-8,19H,2-6,9-18H2,1H3/b8-7- |
| SMIL | CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO |
| IUPAC navn | (Z)-octadec-11-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.478 |
| Formel vægt | 268.277 |