missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-11-Hexadecenoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30137024
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137024 25 mg
30136947 10 mg
30010565 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29396825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2416-20-8
Molekylær formel C16 H30 O2
Molekylvægt (g/mol) 254.41
Synonym (11Z)-11-Hexadecenoic Acid, Hexadec-11(Z)-enoic Acid, cis-11-Hexadecenoic Acid, δ11-Hexadecenoic Acid
IUPAC navn (Z)-hexadec-11-enoic acid
SMIL CCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-11- Hexadecenoic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h5-6H,2-4,7-15H2,1H3,(H,17,18)/b6-5-
Formel vægt 254.2246
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.