Få mere at vide
(Z)-11-Hexadecenal, TRC
Artikelnummer. 30390314
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30390314 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30390314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH293700500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-11-Hexadecenal
CAS 53939-28-9
Molekylær formel C16 H30 O
Mængde 500 mg
Synonym 11-Hexadecenal, (Z)-, (11Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecen-1-al, (Z)-11-Hexadecenal, (Z)-11-Hexadecenyl aldehyde, 11(Z)-Hexadecenal, cis-11-Hexadecen-1-al, cis-11-Hexadecenal
InChI formel InChI=1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5-
SMIL CCCC\C=C/CCCCCCCCCC=O
IUPAC navn (Z)-hexadec-11-enal
Molekylvægt (g/mol) 238.41
Formel vægt 238.2297