Få mere at vide
(Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate |
| CAS | 34010-21-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H34 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 11-Hexadecen-1-ol, acetate, (11Z)- (9CI), 11-Hexadecen-1-ol, acetate, (Z)- (8CI), (Z)-11-Hexadecen-1-ol acetate, (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate, (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate, (Z)-11-Hexadecenyl acetate, 1-Acetoxy-(Z)-11-hexadecene, Z11-16:Ac, cis-11-Hexadecen-1-ol acetate, cis-11-Hexadecen-1-yl acetate, cis-11-Hexadecenyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7H,3-5,8-17H2,1-2H3/b7-6- |
| SMIL | CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(=O)C |
| Vis mere |