Få mere at vide
(Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313151
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313151 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313151 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14192950AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate
CAS 34010-21-4
Analyt- eller komponentnavne (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H34 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 11-Hexadecen-1-ol, acetate, (11Z)- (9CI), 11-Hexadecen-1-ol, acetate, (Z)- (8CI), (Z)-11-Hexadecen-1-ol acetate, (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate, (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate, (Z)-11-Hexadecenyl acetate, 1-Acetoxy-(Z)-11-hexadecene, Z11-16:Ac, cis-11-Hexadecen-1-ol acetate, cis-11-Hexadecen-1-yl acetate, cis-11-Hexadecenyl acetate
InChI formel InChI=1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7H,3-5,8-17H2,1-2H3/b7-6-
SMIL CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(=O)C
IUPAC navn [(Z)-hexadec-11-enyl] acetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 282.46
Mængde 1 ml
Formel vægt 282.2559 g/mol