Få mere at vide
(Z)-11-Hexadecen-1-ol Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7H,3-5,8-17H2,1-2H3/b7-6- |
| Formel vægt | 282.2559 |