Få mere at vide
(Z)-11-(3-(Dimethylamino)propyliden)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-carbaldehyd Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012371
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30012371 2.5 mg 2.5mg
30004447 25 mg -
30011767 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012371 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4714102.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C20 H21 N O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 343.8472
Synonym Olopatadine Carbaldehyde Hydrochloride, Olopatadine Related Compound, Olopatadine Carbaldehyde (Z)-Isomer;
IUPAC navn (11Z)-11-[3-(dimethylamino)propyliden]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-carbaldehyd; hydrochlorid
SMIL Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(C=O)cc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Z)-11-(3-(Dimethylamino)propylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine-2-carbaldehyde Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21NO2.ClH/c1-21(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-23-20-10-9-15(13-22)12-19(18)20;/h3-4,6-10,12-13H,5,11,14H2,1-2H3;1H/b18-8-;
Formel vægt 343.1339
Procent renhed >95%