missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-10-Tritriacontene, TRC

Artikelnummer. 30456411
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456411 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT45682025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-10-Tritriacontene
CAS 99026-87-6
Molekylær formel C33 H66
Mængde 25 mg
Synonym (10Z)-10-Tritriacontene
InChI formel InChI=1S/C33H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19,21H,3-18,20,22-33H2,1-2H3/b21-19-
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCC
IUPAC navn (Z)-tritriacont-10-ene
Molekylvægt (g/mol) 462.877
Formel vægt 462.516
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.