Få mere at vide
(Z)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine, Mikromol™
Beskrivelse
(Z)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Z)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine |
| CAS | 750512-44-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (Z)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H28 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (Z)-1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine, Cinnarizine Imp. B (EP), Cinnarizine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10- |
| SMIL | C(\C=C/c1ccccc1)N2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 1-benzhydryl-4-[(Z)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine |
| Vis mere |