missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-1-Chloro-2-nonene, TRC

Artikelnummer. 30353312
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353312 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353312 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3697755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-1-Chloro-2-nonene
CAS 67242-75-5
Molekylær formel C9H17Cl
Mængde 5 mg
Synonym (2Z)-1-Chloro-2-nonene
InChI formel InChI=1S/C9H17Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8H,2-6,9H2,1H3/b8-7-
SMIL CCCCCC\C=C/CCl
IUPAC navn (Z)-1-chloronon-2-ene
Molekylvægt (g/mol) 160.68
Formel vægt 160.1019
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.