Få mere at vide
(Z)-1,2-Diphenyl-1-(4-hydroxyphenyl)-1-butene (contain up to 10% E-isomer), TRC
Artikelnummer. 30388524
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388524 100 mg
30375907 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD491763100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69967-80-2
Molekylær formel C22 H20 O
Molekylvægt (g/mol) 300.394
Synonym (Z)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene, (Z)-4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenol, ICI 141389, Des-O-dimethylaminoethyl Tamoxifen
IUPAC navn 4-[(Z)-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenol
SMIL CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(O)cc2)\c3ccccc3
Specifica
Kemisk navn eller materiale (Z)-1,2-Diphenyl-1-(4-hydroxyphenyl)-1-butene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H20O/c1-2-21(17-9-5-3-6-10-17)22(18-11-7-4-8-12-18)19-13-15-20(23)16-14-19/h3-16,23H,2H2,1H3/b22-21-
Formel vægt 300.151
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.