missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Z)-1-(1,1-Dimethyl-2-heptenyl)-3-(benzyloxy)benzene, TRC

Artikelnummer. 30379902
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379902 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4731851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (Z)-1-(1,1-Dimethyl-2-heptenyl)-3-(benzyloxy)benzene
CAS 70120-10-4
Molekylær formel C22H28O
Mængde 1 g
Synonym (Z)-1-(1,1-Dimethyl-2-heptenyl)-3-(phenylmethoxy)benzene
InChI formel InChI=1S/C22H28O/c1-4-5-6-10-16-22(2,3)20-14-11-15-21(17-20)23-18-19-12-8-7-9-13-19/h7-17H,4-6,18H2,1-3H3/b16-10-
SMIL CCCC\C=C/C(C)(C)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
IUPAC navn 1-[(Z)-2-methyloct-3-en-2-yl]-3-phenylmethoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 308.46
Formel vægt 308.214
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.